Läs mer
2,1,3-bensoxadiazol-4-ylmetanol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10266702
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10266702 1 g 1g
10632635 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10266702 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09609DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 175609-19-5
Molekylformel C7H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 150.14
MDL-nummer MFCD04115376
InChI-nyckel OKDMFOBEJCALFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxymethylbenzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazol-4-ylmethanol, 4-hydroxymethyl-benzo c 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole-4-methanol, 1,2,3-benzoxadiazol-4-ylmethanol, benzo c 1,2,5-oxadiazol-4-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2795215
IUPAC-namn 2,1,3-bensoxadiazol-4-ylmetanol
LEDER OCC1=CC=CC2=NON=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 1, 3-Benzoxadiazol-4-ylmethanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 150.14
Procent renhet 97%