Läs mer
2,1,3-bensoxadiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10021694
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10021694 10 g 10g
10427422 250 mg 250mg
10501682 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10021694 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09701EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 19155-88-5
Molekylformel C7H3N2O3
Molekylvikt (g/mol) 163.11
MDL-nummer MFCD00276977
InChI-nyckel WZUFYJFTOVGJJT-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzofurazan-5-carboxylic acid, 5-benzofurazancarboxylic acid, benzo c 1,2,5-oxadiazole-5-carboxylic acid, pubchem3995, maybridge1_002587, 4-bromo-2,6-dimethylanisole,, 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylicacid, benzo 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzo 2,1,3 oxadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2735454
IUPAC-namn 2,1,3-bensoxadiazol-5-karboxylsyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CC2=NON=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 1, 3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 164.12
Procent renhet 97%