Läs mer
2,1,3-bensoxadiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10427422
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10427422 250 mg 250mg
10501682 1 g 1g
10021694 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10427422 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09701CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 19155-88-5
Molekylformel C7H3N2O3
Molekylvikt (g/mol) 163.11
MDL-nummer MFCD00276977
InChI-nyckel WZUFYJFTOVGJJT-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzofurazan-5-carboxylic acid, 5-benzofurazancarboxylic acid, benzo c 1,2,5-oxadiazole-5-carboxylic acid, pubchem3995, maybridge1_002587, 4-bromo-2,6-dimethylanisole,, 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylicacid, benzo 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzo 2,1,3 oxadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2735454
IUPAC-namn 2,1,3-bensoxadiazol-5-karboxylsyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CC2=NON=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 1, 3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 164.12
Procent renhet 97%