Läs mer
2,1,3-bensoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4391179
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10370243 1 g 1g
10514994 10 g 10g
10546215 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10370243 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM06477DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 273-09-6
Molekylformel C6H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 120.111
InChI-nyckel AWBOSXFRPFZLOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazane, 2,1,3-benzoxadiazol, benzo-2,1,3-oxadiazole, 2-oxa-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, dioxime, furazan, pubchem22999, acmc-209gwb
PubChem CID 67501
IUPAC-namn 2,1,3-bensoxadiazol
LEDER C1=CC2=NON=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 1, 3-Benzoxadiazole
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 120.11
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,1,3-Benzoxadiazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2,1,3-Benzoxadiazole