Läs mer
2,1,3-bensoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10514994
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10514994 10 g 10g
10370243 1 g 1g
10546215 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10514994 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM06477EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 273-09-6
Molekylformel C6H4N2O
Molekylvikt (g/mol) 120.111
InChI-nyckel AWBOSXFRPFZLOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazane, 2,1,3-benzoxadiazol, benzo-2,1,3-oxadiazole, 2-oxa-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, dioxime, furazan, pubchem22999, acmc-209gwb
PubChem CID 67501
IUPAC-namn 2,1,3-bensoxadiazol
LEDER C1=CC2=NON=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 1, 3-Benzoxadiazole
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 120.11
Procent renhet 97%