Läs mer
2-(1,3-Dimethylbutyl)propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1,3-Dimethylbutyl)propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| CAS | 249728-64-1 |
| Molekylformel | C13H24O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (1,3-Dimethylbutyl)propanedioic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O4/c1-6-16-12(14)11(13(15)17-7-2)10(5)8-9(3)4/h9-11H,6-8H2,1-5H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(C(C)CC(C)C)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-(4-methylpentan-2-yl)propanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.33 |
| Formel vikt | 244.1675 |