Läs mer
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide, 98+%
Produktkod. 11361757
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361757 5 g 5g
11371757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04909.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69891-92-5 | C24H26BrO2P | 457.35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69891-92-5
Molekylformel C24H26BrO2P
Molekylvikt (g/mol) 457.35
MDL-nummer MFCD00012000
InChI-nyckel XETDBHNHTOJWPZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-1,3-dioxan-2-yl ethyltriphenylphosphonium bromide, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyl triphenylphosphonium bromide, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyl triphenylphosphanium bromide, acmc-209obj, xqaupnaycikwct-uhfffaoysa-m, 1,3-dioxan-2-ylethyltriphenylphosphinebromide, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyltriphenylphosphonium bromi, 2-1,3-dioxan-2-yl ethyltriphenylphosphoniumbromide, 2-1,3-dioxane-2-yl ethyltriphenylphosphonium bromide
PubChem CID 2724168
IUPAC-namn 2-(1,3-dioxan-2-yl)etyltrifenylfosfanium;bromid
LEDER [Br-].C(C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1OCCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 183°C to 195°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4117571
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 457.36
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.