Läs mer
2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Produktkod. 15485425
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15485425 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15485425 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H58912.AD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethylzinc bromide
Namnnotering Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307531-82-4
Densitet 0.982
Molekylformel C6H11BrO2Zn
MDL-nummer MFCD02260128,MFCD02260128
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Air sensitive
Synonym 1,3-dioxan-2-ylethyl zinc bromide
InChI-nyckel ALTXXOLEYMBUCK-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Zn++].[Br-].[CH2-]CC1OCCCO1
IUPAC-namn 2-ethyl-1,3-dioxane;zinc;bromide
Molekylvikt (g/mol) 260.44
PubChem CID 131668528
Formel vikt 260.44