Läs mer
2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)etansulfonat Kalium, TRC
Produktkod. 30382835
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382835 100 mg
30376287 1 g
30380142 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30382835 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD487933100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91893-72-0
Molekylformel C10H8KNO5S
Molekylvikt (g/mol) 293.34
LEDER [K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)ethanesulfonate Potassium
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9NO5S.K/c12-9-7-3-1-2-4-8(7)10(13)11(9)5-6-17(14,15)16;/h1-4H,5-6H2,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
Formel vikt 292.976