Läs mer
2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-N-[4-nitro-2-(phenylcarbonyl)-phenyl]acetamide, Mikromol™
Beskrivning
2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-N-[4-nitro-2-(phenylcarbonyl)-phenyl]acetamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-N-[4-nitro-2-(phenylcarbonyl)-phenyl]acetamide |
| CAS | 33311-76-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-N-[4-nitro-2-(phenylcarbonyl)-phenyl]acetamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H15 N3 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-N-[4-nitro-2-(phenylcarbonyl)-phenyl]acetamide, Nitrazepam Imp. D (EP), Nitrazepam Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C23H15N3O6/c27-20(13-25-22(29)16-8-4-5-9-17(16)23(25)30)24-19-11-10-15(26(31)32)12-18(19)21(28)14-6-2-1-3-7-14/h1-12H,13H2,(H,24,27) |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CN2C(=O)c3ccccc3C2=O)c(c1)C(=O)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | N-(2-benzoyl-4-nitrophenyl)-2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)acetamide |
| Visa mer |