Läs mer
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)etylboronsyra pinacolester, 97 %
Produktkod. 11392009
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392009 5 g 5g
11382009 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392009 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26071.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 1073354-07-0 | C11H21BO4 | 228,095 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1073354-07-0
Molekylformel C11H21BO4
Molekylvikt (g/mol) 228.095
MDL-nummer MFCD03788722
InChI-nyckel DNBRLKJRBDIKOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-1,3-dioxolan-2-yl ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1,3-dioxolan-2-yl ethylboronic acid pinacol ester, 2-1,3-dioxolan-2-yl-1-ethylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 46739008
IUPAC-namn 2-[2-(1,3-dioxolan-2-yl)etyl]-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2OCCO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylboronic acid pinacol ester
Kokpunkt 100 °C (1,5 mmHg)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 228.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.