Läs mer
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)etyltriphenylfosfoniumbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyltriphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 86608-70-0 |
| Molekylformel | C23H24BrO2P |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24O2P.BrH/c1-4-10-20(11-5-1)26(21-12-6-2-7-13-21,22-14-8-3-9-15-22)19-16-23-24-17-18-25-23;/h1-15,23H,16-19H2;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].C(C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C4OCCO4 |
| IUPAC-namn | 2-(1,3-dioxolan-2-yl)etyl-triphenylfosfanium; Bromid |
| Molekylvikt (g/mol) | 443.32 |
| Formel vikt | 442.0697 |