Läs mer
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)etyltriphenylfosfoniumbromid, TRC
Produktkod. 30371810
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30371810 500 mg
1 options
Produktkod. 30371810 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD487548500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethyltriphenylphosphonium Bromide
CAS 86608-70-0
Molekylformel C23H24BrO2P
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C23H24O2P.BrH/c1-4-10-20(11-5-1)26(21-12-6-2-7-13-21,22-14-8-3-9-15-22)19-16-23-24-17-18-25-23;/h1-15,23H,16-19H2;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].C(C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C4OCCO4
IUPAC-namn 2-(1,3-dioxolan-2-yl)etyl-triphenylfosfanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 443.32
Formel vikt 442.0697