Läs mer
2-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10729413
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10729413 1 g 1g
10639895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10729413 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC35714DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 774238-36-7
Molekylformel C9H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 160.176
MDL-nummer MFCD07772822
InChI-nyckel UZPQWOKKMYUKNI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7162068
IUPAC-namn 2-(1,3-oxazol-5-yl)anilin
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C2=CN=CO2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1, 3-Oxazol-5-yl)aniline
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 2-1,3-oxazol-5-yl aniline, 2-5-oxazolyl aniline, 2-oxazol-5-yl aniline, benzenamine, 2-5-oxazolyl, 2-oxazol-5-yl phenylamine, benzenamine,2-5-oxazolyl, 5-2-aminophenyl-1,3-oxazole, 2-1,3-oxazol-5-yl phenylamine
Formel vikt 160.18
Procent renhet 90%