Läs mer
2-(1-(4-Bromofenyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl) propan-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-(4-Bromophenyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)propan-2-ol |
| CAS | 1000339-34-3 |
| Molekylformel | C11H12BrN3O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12BrN3O/c1-11(2,16)10-7-15(14-13-10)9-5-3-8(12)4-6-9/h3-7,16H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(C1=CN(N=N1)C2=CC=C(C=C2)Br)O |
| IUPAC-namn | 2-[1-(4-bromofenyl)triazol-4-yl]propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.14 |