Läs mer
2-[[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]benzenamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(((1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl)oxy)methyl)benzenamine |
| CAS | 222838-33-7 |
| Molekylformel | C16H14ClN3O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-[1-(4-Chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethylaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14ClN3O/c17-13-5-7-14(8-6-13)20-10-9-16(19-20)21-11-12-3-1-2-4-15(12)18/h1-10H,11,18H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | 2-[[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethyl]aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.75 |
| Formel vikt | 299.0825 |