Learn More
2-(1,4-Diazepan-1-yl)ethan-1-ol, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695966
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
53427-65-9
C7H16N2O
144.218
MFCD01565842
IXKNVDAHLCFGCV-UHFFFAOYSA-N
2-1,4-diazepan-1-yl ethanol, 2-1,4-diazepan-1-yl ethan-1-ol, 1h-1,4-diazepine-1-ethanol, hexahydro, 2-1,4-diazaperhydroepinyl ethan-1-ol, 1-homopiperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl homopiperazine, 2-1,4 diazepan-1-yl-ethanol, 1-2-hydroxyethyl-homopiperazine, 1-2-hydroxyethyl homo-piperazine, 1-2-hydroxyethyl-1,4-diazepane
2736550
2-(1,4-diazepan-1-yl)ethanol
C1CNCCN(C1)CCO
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
53427-65-9
C7H16N2O
144.218
MFCD01565842
IXKNVDAHLCFGCV-UHFFFAOYSA-N
2-1,4-diazepan-1-yl ethanol, 2-1,4-diazepan-1-yl ethan-1-ol, 1h-1,4-diazepine-1-ethanol, hexahydro, 2-1,4-diazaperhydroepinyl ethan-1-ol, 1-homopiperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl homopiperazine, 2-1,4 diazepan-1-yl-ethanol, 1-2-hydroxyethyl-homopiperazine, 1-2-hydroxyethyl homo-piperazine, 1-2-hydroxyethyl-1,4-diazepane
2736550
2-(1,4-diazepan-1-yl)ethanol
C1CNCCN(C1)CCO
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 144.22
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(1, 4-Diazepan-1-yl)ethan-1-ol