Läs mer
2-(1,4-Diazepan-1-yl)etan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10772073
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10772073 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10334702 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10244924 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10772073 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AW00182DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 53427-65-9
Molekylformel C7H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 144.218
MDL-nummer MFCD01565842
InChI-nyckel IXKNVDAHLCFGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1,4-diazepan-1-yl ethanol, 2-1,4-diazepan-1-yl ethan-1-ol, 1h-1,4-diazepine-1-ethanol, hexahydro, 2-1,4-diazaperhydroepinyl ethan-1-ol, 1-homopiperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl homopiperazine, 2-1,4 diazepan-1-yl-ethanol, 1-2-hydroxyethyl-homopiperazine, 1-2-hydroxyethyl homo-piperazine, 1-2-hydroxyethyl-1,4-diazepane
PubChem CID 2736550
IUPAC-namn 2-(1,4-diazepan-1-yl)etanol
LEDER C1CNCCN(C1)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1, 4-Diazepan-1-yl)ethan-1-ol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 144.22
Procent renhet 97%