Läs mer
2-(1,4-diazepan-1-yl)nikotinonitril,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2695969
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10671873 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10561112 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10671873 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00102CB
Kemiska identifierare
CAS 352018-97-4
Molekylformel C11H14N4
Molekylvikt (g/mol) 202.261
MDL-nummer MFCD03086210
InChI-nyckel KQOHMUWBQXSUAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1,4-diazepan-1-yl nicotinonitrile, 2-1,4-diazepan-1-yl pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,2-hexahydro-1h-1,4-diazepin-1-yl, 2-homopiperazin-1-yl nicotinonitrile, 2-1,4 diazepan-1-yl-nicotinonitrile, 2-1,4-diazaperhydroepinyl pyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 2779669
IUPAC-namn 2-(1,4-diazepan-l-yl)pyridin-3-karbonitril
LEDER C1CNCCN(C1)C2=C(C=CC=N2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1, 4-Diazepan-1-yl)nicotinonitrile
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 202.26
Procent renhet 95%