Läs mer
2-(1,4-Oxazinan-2-ylmetyl)-lH-isoindol-1,3(2H)-dion, Thermo Scientific™
Produktkod. 10171432
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10171432 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10171432 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL01033DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1, 4-Oxazinan-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1, 3(2H)-dione
CAS 499771-20-9
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H14N2O3
Kvantitet 1 g
Synonym 2-morpholin-2-ylmethyl isoindoline-1,3-dione, 2-morpholin-2-ylmethyl isoindole-1,3-dione, 2-1,4-oxazinan-2-ylmethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-morpholinylmethyl isoindole-1,3-dione, 2-morpholin-2-ylmethyl benzo c azoline-1,3-dione, 2-morpholin-2-yl methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-morpholin-2-ylmethyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione
InChI-nyckel UXEHWYCZZGPXOH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COC(CN1)CN2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
IUPAC-namn 2-(morfolin-2-ylmetyl)isoindol-1,3-dion
Molekylvikt (g/mol) 246.266
PubChem CID 2801580
Formel vikt 246.26
Procent renhet 90%