Learn More
2-(1,4-Oxazinan-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Thermo Scientific™
Product Code. 10171432
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. Quantity Unit Size
10171432 1 g 1g
1 options
Product Code. 10171432 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. TL01033DA
 Restricted Item
Beräknad leverans: 28-01-2027
Add to basket
Spécification
CAS 499771-20-9
Assay Percent Range 90%
Packaging Amber Glass Bottle
Molecular Formula C13H14N2O3
Quantity 1 g
Synonym 2-morpholin-2-ylmethyl isoindoline-1,3-dione, 2-morpholin-2-ylmethyl isoindole-1,3-dione, 2-1,4-oxazinan-2-ylmethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-morpholinylmethyl isoindole-1,3-dione, 2-morpholin-2-ylmethyl benzo c azoline-1,3-dione, 2-morpholin-2-yl methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-morpholin-2-ylmethyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione
InChI Key UXEHWYCZZGPXOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC(CN1)CN2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
IUPAC Name 2-(morpholin-2-ylmethyl)isoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 246.266
PubChem CID 2801580
Formula Weight 246.26
Percent Purity 90%
Chemical Name or Material 2-(1, 4-Oxazinan-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1, 3(2H)-dione
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.