missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(1-Acetyl-3-(pyridin-4-yl)-1H-indol-5-yl)-N-methylethanesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-Acetyl-3-(pyridin-4-yl)-1H-indol-5-yl)-N-methylethanesulfonamide |
| CAS | 1638617-34-1 |
| Molekylformel | C18H19N3O3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N3O3S/c1-13(22)21-12-17(15-5-8-20-9-6-15)16-11-14(3-4-18(16)21)7-10-25(23,24)19-2/h3-6,8-9,11-12,19H,7,10H2,1-2H3 |
| LEDER | CNS(=O)(=O)CCc1ccc2c(c1)c(cn2C(=O)C)c3ccncc3 |
| IUPAC-namn | 2-(1-acetyl-3-pyridin-4-ylindol-5-yl)-N-methylethanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.43 |
| Formel vikt | 357.1147 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?