Läs mer
2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole, TRC
Produktkod. 30324536
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30324536 100 mg
1 options
Produktkod. 30324536 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA208300100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole
CAS 104224-63-7
Molekylformel C17H21BrO
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)-tricyclo[3.3.1.13,7]decane
InChI formel InChI=1S/C17H21BrO/c1-19-16-3-2-14(18)7-15(16)17-8-11-4-12(9-17)6-13(5-11)10-17/h2-3,7,11-13H,4-6,8-10H2,1H3/t11-,12+,13-,17-
LEDER COc1ccc(Br)cc1[C@@]23C[C@@H]4C[C@@H](C[C@@H](C4)C2)C3
IUPAC-namn 1-(5-bromo-2-methoxyphenyl)adamantane
Molekylvikt (g/mol) 321.25
Formel vikt 320.0776