Läs mer
2-(1-Adamantyl)-4-metylfenol, 99 %
Produktkod. 15462318
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15462318 5 g 5g
15472318 250 mg 250mg
15452318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55922.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 41031-50-9 | C17H22O | 242,36 g/mol
2-(1-Adamantyl)-4-metylfenol, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-(1-Adamantyl)-4-metylfenol, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Svårlöslig i vatten (7,8E-3 g/L) (25 °C).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41031-50-9
Molekylformel C17H22O
Molekylvikt (g/mol) 242.36
MDL-nummer MFCD00168147
InChI-nyckel XHLJIHBDAJFXBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-adamantyl-4-methylphenol, 2-adamantan-1-yl-4-methylphenol, pubchem21690, acmc-1anoj, 2-1-adamantyl-4-methyl-phenol, 2-adamantan-1-yl-4-methyl-phenol, phenol,4-methyl-2-tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-yl, 4-methyl-2-3r,5s,7s-adamantan-1-yl phenol, phenol, 4-methyl-2-tricyclo 3.3.1.1 3,7 dec-1-yl
PubChem CID 617992
IUPAC-namn 2-(1-adamantyl)-4-metylfenol
LEDER CC1=CC(=C(O)C=C1)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol
Smältpunkt 128 °C till 130 °C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten (7,8E-3g/L) (25 °C).
Formel vikt 242.36
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.