Läs mer
2-(1-Adamantyl)ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10567074
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10567074 1 g 1g
10442624 10 g 10g
10632465 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10567074 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB13005DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 4942-47-6
Molekylformel C12H17O2
Molekylvikt (g/mol) 193.27
MDL-nummer MFCD00074728
InChI-nyckel AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
PubChem CID 123221
LEDER [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Adamantyl)acetic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-(adamantan-l-yl)acetat
Formel vikt 194.27
Procent renhet 97%