Läs mer
2-(1-Adamantyl)ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10632465
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10632465 25 g 25g
10567074 1 g 1g
10442624 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10632465 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB13005EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 4942-47-6
Molekylformel C12H17O2
Molekylvikt (g/mol) 193.27
MDL-nummer MFCD00074728
InChI-nyckel AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
PubChem CID 123221
LEDER [O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Adamantyl)acetic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn 2-(1-adamantyl)ättiksyra
Formel vikt 194.27
Procent renhet 97%