Läs mer
2-(1-Adamantyl)propan-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10611303
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10611303 250 mg 250mg
10475512 1 g 1g
10641426 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10611303 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer NRB01891CB
Kemiska identifierare
CAS 775-64-4
Molekylformel C13H22O
Molekylvikt (g/mol) 194.32
MDL-nummer MFCD00167855
InChI-nyckel WBKAUEBLTWRERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-adamantan-1-yl-propan-2-ol, 2-1-adamantyl propan-2-ol, 2-adamantan-1-yl propan-2-ol, 2-1-adamantyl-2-propanol, 2-adamantanylpropan-2-ol, pubchem14445, maybridge1_005546, 2-1-adamantly-2-propanol, 2-1-adamantyl-propan-2-ol
PubChem CID 300814
LEDER CC(C)(O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Adamantyl)propan-2-ol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2-(adamantan-1-yl)propan-2-ol
Formel vikt 194.32
Procent renhet 97%