missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(1-Amino-1-methylethyl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-Amino-1-methylethyl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide-d3 |
| CAS | 1189508-85-7 |
| Molekylformel | C16H16D3FN4O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-(1-Amino-1-methylethyl)-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-(methyl-d3)-6-oxo-4-pyrimidinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19FN4O3/c1-16(2,18)15-20-11(12(22)14(24)21(15)3)13(23)19-8-9-4-6-10(17)7-5-9/h4-7,22H,8,18H2,1-3H3,(H,19,23)/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)C(=C(N=C1C(C)(C)N)C(=NCc2ccc(F)cc2)O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2-aminopropan-2-yl)-N-[(4-fluorophenyl)methyl]-5-hydroxy-6-oxo-1-(trideuteriomethyl)pyrimidine-4-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.36 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?