Läs mer
2-(1-aminocyclohexyl)acetic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-Aminocyclohexyl)acetic Acid |
| CAS | 37631-92-8 |
| Molekylformel | C8 H15 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cyclohexaneacetic acid, 1-amino-, 1-Aminocyclohexaneacetic acid, (1-Aminocyclohexyl)acetic acid, 2-(1-Aminocyclohexyl)acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2/c9-8(6-7(10)11)4-2-1-3-5-8/h1-6,9H2,(H,10,11) |
| LEDER | NC1(CC(=O)O)CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 2-(1-aminocyclohexyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.21 |
| Formel vikt | 157.1103 |