Läs mer
2-(1-bensofuran-3-yl)etyl-4-metylbensensulfonat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10623065
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. Kvantitet Unit Size
10623065 1 g 1g
1 options
Product Code. 10623065 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC40844DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-(1-Benzofuran-3-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
CAS 26278-25-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C17H16O4S
MDL-nummer MFCD08271906
Kvantitet 1 g
Synonym 2-1-benzofuran-3-yl ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 3-benzofuranethanol,3-4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 2-benzofuran-3-yl ethyl ester, 2-1-benzofuran-3-yl ethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 2-1-benzo b furan-3-yl ethyl-4-methylbenzenesulfonate
InChI-nyckel OEJOFPWUQPRTDR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCC1=COC2=CC=CC=C12
IUPAC-namn 2-(l-bensofuran-3-yl)etyl-4-metylbensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 316.37
PubChem CID 19081435
Formel vikt 316.38
Procent renhet 97%