Läs mer
2-(1-bensotiofen-5-yl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10776905
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10776905 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10341613 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10187352 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10776905 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24839DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 501945-71-7
Molekylformel C14H17BO2S
Molekylvikt (g/mol) 260.16
MDL-nummer MFCD05664405
InChI-nyckel YFTHTJAPODJVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzo b thiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1-benzothiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, benzothiophene-5-boronic acid pinacol ester, 1-benzothiophen-5-yl-4,4,5,5tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-benzo b thien-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 1-benzothiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-benzo b thiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzo b thiophene, 2-1-benzothiophen-5-yl-4,4,5,5-tetra-methyl-1,3,2-dioxaborolane, benzo b thiophene,4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2795455
IUPAC-namn 2-(1-bensotiofen-5-yl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2SC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Benzothiophen-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 260.16
Procent renhet 95%