Läs mer
2-((1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)methyl)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((1-Benzyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)methyl)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one |
| CAS | 608511-44-0 |
| Molekylformel | C24H27NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1-oxoindan-2-yl)methyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1,2,3,6-tetrahydro-1-(phenylmethyl)-4-pyridinyl]methyl]-1H-inden-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-8,10,14-15,17,20H,9,11-13,16H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)C=C3)C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 2-[(1-benzyl-3,4-dihydro-2H-pyridin-4-yl)methyl]-5,6-dimethoxy-2,3-dihydroinden-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.48 |
| Formel vikt | 377.1991 |