Läs mer
2-[(1-Benzyl-2-oxo-5-(thiomorpholinosulfonyl)indolin-3-ylidene]malononitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[1-Benzyl-2-oxo-5-(thiomorpholinosulfonyl)indolin-3-ylidene]malononitrile |
| CAS | 1144853-53-1 |
| Molekylformel | C22H18N4O3S2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-[1,2-Dihydro-2-oxo-1-(phenylmethyl)-5-(4-thiomorpholinylsulfonyl)-3H-indol-3-ylidene]propanedinitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18N4O3S2/c23-13-17(14-24)21-19-12-18(31(28,29)25-8-10-30-11-9-25)6-7-20(19)26(22(21)27)15-16-4-2-1-3-5-16/h1-7,12H,8-11,15H2 |
| LEDER | O=C1N(Cc2ccccc2)c3ccc(cc3C1=C(C#N)C#N)S(=O)(=O)N4CCSCC4 |
| IUPAC-namn | 2-(1-benzyl-2-oxo-5-thiomorpholin-4-ylsulfonylindol-3-ylidene)propanedinitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.53 |