missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl)-2-hydroxy-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl)-2-hydroxy-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one |
| CAS | 329010-67-5 |
| Molekylformel | C24H29NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-2-hydroxy-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-1H-inden-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29NO4/c1-28-21-12-19-15-24(27,23(26)20(19)13-22(21)29-2)14-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,12-13,17,27H,8-11,14-16H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc2CC(O)(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl]-2-hydroxy-5,6-dimethoxy-3H-inden-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.49 |
| Formel vikt | 395.2097 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?