Läs mer
2-(1-Cyanoethyl)indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-Cyanoethyl)indole |
| CAS | 76017-87-3 |
| Molekylformel | C11 H10 N2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2/c1-8(7-12)11-6-9-4-2-3-5-10(9)13-11/h2-6,8,13H,1H3 |
| LEDER | CC(C#N)c1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | 2-(1H-indol-2-yl)propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.21 |
| Formel vikt | 170.0844 |