missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(1-Cyanoethyl)indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-Cyanoethyl)indole |
| CAS | 76017-87-3 |
| Molekylformel | C11 H10 N2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2/c1-8(7-12)11-6-9-4-2-3-5-10(9)13-11/h2-6,8,13H,1H3 |
| LEDER | CC(C#N)c1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | 2-(1H-indol-2-yl)propanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.21 |
| Formel vikt | 170.0844 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?