missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(1-Cyclohexenyl)ethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-Cyclohexenyl)ethylamine |
| CAS | 3399-73-3 |
| Molekylformel | C8H15N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Cyclohexene-1-ethylamine, 1-(2-Aminoethyl)cyclohexene, 1-Cyclohexen-1-ylethylamine, 2-(1-Cyclohexen-1-yl)ethylamine, 2-(1-Cyclohexenyl)ethanamine, Cyclohexenylethylamine, NSC 26453 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h4H,1-3,5-7,9H2 |
| LEDER | NCCC1=CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 2-(cyclohexen-1-yl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.21 |
| Formel vikt | 125.1204 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?