Läs mer
2-(1-Hydroxyethyl) Promazine-d4, TRC
Produktkod. 30395702
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30395702 2.5 mg 2.5mg
30392858 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30395702 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9422972.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1346603-20-0
Molekylformel C19H20D4N2OS
Molekylvikt (g/mol) 332.5
Synonym 10-[3-(Dimethylamino)propyl]-α-methyl-10H-phenothiazine-2-methanol-d4
LEDER [2H]C(O)(C([2H])([2H])[2H])C(C=C1)=CC2=C1SC3=CC=CC=C3N2CCCN(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine-d4
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2OS/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19/h4-5,7-10,13-14,22H,6,11-12H2,1-3H3/i1D3,14D
Formel vikt 332.186