Läs mer
2-(1-hydroxyetyl) Promazin, TRC
Produktkod. 30135412
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135412 25 mg
30012305 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135412 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94229525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73644-43-6
Molekylformel C19 H24 N2 O S
Molekylvikt (g/mol) 328.47
Synonym 10-[3-(Dimethylamino)propyl]-α-methyl-10H-phenothiazine-2-methanol, Phenothiazine-2-methanol, 10-(3-dimethylaminopropyl)-α-methyl- (6CI), 10-[3-(Dimethylamino)propyl]-α-methyl-10H-phenothiazine-2-methanol, Dihydroacepromazine, 2-(1-Hydroxyethyl) Promazine
IUPAC-namn 1-[10-[3-(dimetylamino)propyl]fenothiazin-2-yl]etanol
LEDER CC(O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN(C)C)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydroacepromazine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2OS/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19/h4-5,7-10,13-14,22H,6,11-12H2,1-3H3
Formel vikt 328.1609