Läs mer
2-(1-Hydroxypropyl) Promazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-Hydroxypropyl) Promazine |
| CAS | 110080-35-8 |
| Molekylformel | C20H26N2OS |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2OS/c1-4-18(23)15-10-11-20-17(14-15)22(13-7-12-21(2)3)16-8-5-6-9-19(16)24-20/h5-6,8-11,14,18,23H,4,7,12-13H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN(C)C)c2c1 |
| IUPAC-namn | 1-[10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazin-2-yl]propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.5 |
| Formel vikt | 342.1766 |