Läs mer
2-(1-metoxi)propylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10722402 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10722402 1 kg Glasflaska 1kg
10239343 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10722402 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 413900010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-65-6 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-65-6
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00038500
InChI-nyckel LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxy-2-propyl acetate, pgmea, 2-acetoxy-1-methoxypropane, propylene glycol monomethyl ether acetate, propylene glycol methyl ether acetate, 1-methoxy-2-acetoxypropane, 2-propanol, 1-methoxy-, acetate, 2-methoxy-1-methylethyl acetate, propyleneglycol monomethyl ether acetate, acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester
PubChem CID 7946
IUPAC-namn 1-metoxipropan-2-ylacetat
LEDER CC(COC)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(1-Methoxy)propyl acetate
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -87.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 146.0°C
Flampunkt 42°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OCH2CH(CH3)OC(O)CH3
Brytningsindex 1.4010 to 1.4030
Kvantitet 1 kg
UN-nummer 1993
Löslighetsinformation Solubility in water: 19.8g/L (25°C)
Formel vikt 132.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(1-Methoxy)propyl acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.