Läs mer
2-(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)acetic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)acetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1071661-55-6 |
| Molekylformel | C6 H8 N2 O2 . H Cl |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O2.ClH/c1-8-4-7-3-5(8)2-6(9)10;/h3-4H,2H2,1H3,(H,9,10);1H |
| LEDER | Cl.Cn1cncc1CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(3-methylimidazol-4-yl)acetic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.601 |
| Formel vikt | 176.035 |