Läs mer
[2-(1-metyl-1H-pyrazol-3-yl)-1H-benzimidazol-1-yl] ättiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [2-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-1H-benzimidazol-1-yl]acetic Acid |
| CAS | 1171565-50-6 |
| Molekylformel | C13 H12 N4 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-[2-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-1H-1,3-benzodiazol-1-yl]acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N4O2/c1-16-7-6-10(15-16)13-14-9-4-2-3-5-11(9)17(13)8-12(18)19/h2-7H,8H2,1H3,(H,18,19) |
| LEDER | Cn1ccc(n1)c2nc3ccccc3n2CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[2-(1-metylpyrazol-3-yl)benzimidazol-1-yl]ättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.26 |
| Formel vikt | 256.096 |