Läs mer
2-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanamine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3/c1-9-5-3-6(8-9)2-4-7/h3,5H,2,4,7H2,1H3 |
| Formel vikt | 125.0953 |