Läs mer
2-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3/c1-9-5-6(2-3-7)4-8-9/h4-5H,2-3,7H2,1H3 |
| Formel vikt | 125.0953 |