Läs mer
2-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine (~90%), TRC
Produktkod. 30482300
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482300 100 mg
30476588 10 mg
30480845 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30482300 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM328068100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 796845-58-4
Molekylformel C6H11N3
Molekylvikt (g/mol) 125.17
Synonym 2-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
IUPAC-namn 2-(1-methylpyrazol-4-yl)ethanamine
LEDER Cn1cc(CCN)cn1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11N3/c1-9-5-6(2-3-7)4-8-9/h4-5H,2-3,7H2,1H3
Formel vikt 125.0953
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.