Läs mer
2-[1-Metyl-3-(trifluormetyl)-lH-pyrazol-5-yl]bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10471884
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10471884 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10092204 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10471884 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC62104CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 898289-61-7
Molekylformel C12H9F3N2O
Molekylvikt (g/mol) 254.21
MDL-nummer MFCD09817510
InChI-nyckel STBRCNYURIXHAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzaldehyde, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl benzaldehyde, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-5-yl benzaldehyde, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl benzaldehyde, 5-2-formylphenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, benzaldehyde,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 24229657
IUPAC-namn 2-[2-metyl-5-(trifluormetyl)pyrazol-3-yl]bensaldehyd
LEDER CN1N=C(C=C1C1=CC=CC=C1C=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 254.21
Procent renhet 97%