Läs mer
2-[1-metyl-3-(trifluormetyl)-lh-pyrazol-5-yl]bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10662295
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10662295 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10779595 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10662295 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62101CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 910037-16-0
Molekylformel C12H9F3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 270.211
MDL-nummer MFCD09879926
InChI-nyckel ADEAPHCAMGDLFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzoic acid, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl benzoic acid
PubChem CID 24229655
IUPAC-namn 2-[2-metyl-5-(trifluormetyl)pyrazol-3-yl]bensoesyra
LEDER CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 270.21
Procent renhet 97%