Läs mer
{2-[1-Metyl-3-(trifluormetyl)-1H-pyrazol-5-yl]fenyl}metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10411894
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10411894 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10021974 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10411894 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62109CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 892502-29-3
Molekylformel C12H11F3N2O
Molekylvikt (g/mol) 256.228
MDL-nummer MFCD09817511
InChI-nyckel HLMRFDCLSUXVQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl phenyl methanol, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl phenyl methanol, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-5-yl phenyl methan-1-ol, 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl
PubChem CID 24229659
IUPAC-namn [2-[2-metyl-5-(trifluormetyl)pyrazol-3-yl]fenyl]metanol
LEDER CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material {2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl}methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 256.23
Procent renhet 97%