Läs mer
2-[1-(Methylamino)ethyl]indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[1-(Methylamino)ethyl]indole |
| CAS | 96286-08-7 |
| Molekylformel | C11 H14 N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-[1-(Methylamino)ethyl] Indole |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2/c1-8(12-2)11-7-9-5-3-4-6-10(9)13-11/h3-8,12-13H,1-2H3 |
| LEDER | CNC(C)c1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC-namn | 1-(1H-indol-2-yl)-N-methylethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.24 |
| Formel vikt | 174.1157 |